Läs mer
MedChemExpress α-MSH
Produktkod. 16474016
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
16474016 25 mg
1 options
Produktkod. 16474016 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0252
MedChemExpress α-MSH (α-Melanocyte-Stimulating Hormone), an endogenous neuropeptide, is an endogenous melanocortin receptor 4 (MC4R) agonist with anti-inflammatory and antipyretic activities. α-MSH is a post-translational derivative of pro-opiomelanocortin (POMC).
Specifikationer
Renhet 98.02%
CAS 581-05-5
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvikt (g/mol) 1664.88 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 25 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 25 mg/mL (15.02 mM∣Need ultrasonic)
Synonym α-Melanocyte-Stimulating Hormone