missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MSH5 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Produktkod. 18523772 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18523772 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18523772 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298819UV

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

MSH5 Polyclonal antibody specifically detects MSH5 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen MSH5
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 350
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp434C1615, G7, hMSH5, MGC2939, mutS (E. coli) homolog 5, mutS homolog 5 (E. coli), mutS protein homolog 5, MUTSH5, NG23
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the human MSH5.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin DNA Repair, Mismatch Repair, modENCODE Antibodies
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4439
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.