Läs mer
MSI-1436 lactate, MedChemExpress
Descrizione
MSI-1436 lactate is a selective, non-competitive inhibitor of the enzyme protein-tyrosine phosphatase 1B (PTP1B), with an IC50 of 1 μM, 200-fold preference over TCPTP (IC50 of 224 μM).
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | MSI-1436 lactate |
| CAS | 1309370-86-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C37H72N4O5S.7/2C3H6O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Trodusquemine lactate Aminosterol-1436 lactate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 54 mg/mL (53.99 mM; Need ultrasonic and warming) ∣0.1 M HCL : 50 mg/mL (49.99 mM; ultrasonic and adjust pH to 4 with HCl) |
| LEDER | NCCCNCCCCNCCCN[C@@H]1C[C@@](C[C@@H](O)[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@]4([C@H](C)CC[C@@H](OS(=O)(O)=O)C(C)C)[H])([H])[C@]3(C)CC1.O=C(O)C(C)O.[3.5] |
| Molekylvikt (g/mol) | 1000.17 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?