missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MSI1 Monoclonal Antibody (OTI3C2), TrueMAB™, OriGene

Produktkod. 17565802
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
30 μL
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17565802 100 μL 100µL
17585802 30 μL 30µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17565802 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer TA506364

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Musashi-1 is a member of an evolutionarily conserved family of RNA-binding proteins that is prefentially expressed in the nervous system. It is a neural RNA-binding protein that is strongly expressed in fetal and adult neural stem cells (NSCs). Functionally, Musashi-1 plays important roles in cell fate decision, including the maintece of the stem-cell state, differentiation and tumorigenesis. Musashi-1 is an important regulator of the Notch-1 pathway.

Specifikationer

Antigen MSI1
Användningsområden Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI3C2
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen MSI1
Genaccessionsnr. O43347
Gene Alias musashi RNA binding protein 1
Gensymboler MSI1
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human MSI1 produced in HEk293T cell.
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4440
Målarter Human
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.