missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MSI1 Monoclonal Antibody (OTI3C2), TrueMAB™, OriGene

Produktkod. 17585802
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
30 μL
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17585802 30 μL 30µL
17565802 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17585802 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer TA506364S

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

MSI1 Monoclonal antibody specifically detects MSI1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot

Specifikationer

Antigen MSI1
Användningsområden Immunocytochemistry, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI3C2
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen MSI1
Genaccessionsnr. O43347
Gene Alias fb40b12; hypothetical protein LOC541389; m-Msi-1; ms1; msi1; msi1b; Msi1h; Musahi1; musashi homolog 1; Musashi homolog 1(Drosophila); musashi RNA binding protein 1; musashi RNA binding protein 1b; musashi RNA-binding protein 1; musashi1; musashi-1; RNA-binding protein Musashi homolog 1; RNA-binding protein Musashi homolog 1 L+35bp; RNA-binding protein Musashi homolog 1 Long; RNA-binding protein Musashi homolog 1b; wu:fb40b12; zgc:103751; zMsi1
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human MSI1 produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 30 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4440
Målarter Human
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.