Läs mer
Eurofins DiscoverX MSK1 Protein, Active
Produktkod. 17370324
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 μg
250 μg
Produktkod. 17370324
Brand: Eurofins DiscoverX 14548M
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human MSK1 residues 2-end, for use in Kinase Assays.
Serine/threonine kinase required for the mitogen or stress-induced phosphorylation of the transcription factors CREB (cAMP response element-binding protein) and ATF1 (activating transcription factor-1). Essential role in the control of RELA transcriptional activity in response to TNF. Directly represses transcription via phosphorylation of 'Ser-1' of histone H2A. Phosphorylates 'Ser-10' of histone H3 in response to mitogenics, stress stimuli and epidemal growth-factor (EGF), which results in the transcriptional activation of several immediate early genes, including proto-oncogenes c-fos/FOS and c-jun/JUN. May also phosphorylate 'Ser-28' of histone H3. Mediates the mitogen- and stress-induced phosphorylation of high mobility group protein 14 (HMG-14).
GenBank AF074393
Specifikationer
Formulering mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 50% glycerol, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Liquid at -20°C.
Molekylvikt (g/mol) 94 kDa
Kvantitet 250 μg
Art Human
Rekombinant Recombinant
Protein Tag N-terminal 6His
Uttryckssystem Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Proteinform Truncated
Renhet eller kvalitetsklass ≥70%
Protein MSK1 (2-end), active
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.