Läs mer
Velp Scientifica™ MSL 25 Digital - Magnetisk omrörare med hög volym
Produktkod. 16883960 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kapacitet:
25 l
Produktkod. Kapacitet
16883960 25 l
1 options
Produktkod. 16883960 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F203A0511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7241.31 SEK
    6532.09 SEK / Paket med 1
    Save 709.22 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MSL 25 Digital är en magnetomrörare med hög volym (utan uppvärmning) utformad för att garantera bästa prestanda för laboratorieomrörning med stor kapacitet och lågviskösa tillämpningar inom Life Science, Pharma, Biopharma och Nutraceutics industrier.
Mångsidig och pålitlig:
  • Borstlös motor ger kontinuerlig drift för höga volymer vid vilken hastighet som helst.
  • Tydlig LCD-skärm säkerställer exakt hastighetsinställning.
  • Hastighetsområde kan ställas in allt från 40 till 1500 rpm.
  • SpeedServo™ tekniken håller konstant hastighet.
  • Programmerbar drift tack vare den inbyggda timern.
  • Autoreverse av omrörningsriktningen.
  • Intermittent lägesprogram för att möta önskade arbetsflöden.
  • Rör upp till 25 liters volym (H 2 O).
  • Pluggtyp: EU (standard), USA och AU (på begäran)
Garanterad säkerhet:
  • Skonsam start för att skydda värdefulla prover.
  • Kontrollpanelen är skyddad från vätskespill.
  • Beständigt rostfritt stålhölje.
  • Säkerhetslåsfunktion för att undvika eventuella förändringar av arbetsförhållandena.
  • Skyddad av 3 års garanti.
Specifikationer
Hastighet 40 till 1500 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 25 l
Visa Digital
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Wattal 9 W
Mått (L x B x H) 269 x 253 x 71 mm
Höjd (engelska) 2,8 tum
Höjd (metrisk) 71 mm
Längd (engelska) 10,6 tum
Längd (metrisk) 269 mm
Bredd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 253 mm
Elektriska krav 230 V
Pluggtyp EU/US/AUS
Certifikat och efterlevnad CE, CB, Cnemko
Garanti och serviceerbjudande 3 år
Controllertyp Analog
Material Epoxymålad metall
Modell MSL 25 Digital
Hastighetskontroll 10 rpm
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Timer 5 sek. till 99 min. 55 sek.
Vikt (metrisk) 1.8 kg