Läs mer
Velp Scientifica™ MSL 50 Digital - Magnetisk omrörare med hög volym
Produktkod. 16515330 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kapacitet:
50 l
Produktkod. Kapacitet
16515330 50 l
1 options
Produktkod. 16515330 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F203A0512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18938.82 SEK
    17637.76 SEK / Paket med 1
    Save 1301.06 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
MSL 50 Digital är en magnetisk omrörare med hög volym (utan uppvärmning) designad för att garantera kvalitetsprestanda för laboratorieomrörning med stor kapacitet och lågviskösa tillämpningar inom Life Science, Pharma, Biopharma och Nutraceutics industrier.
Mångsidig och pålitlig:
  • Borstlös motor ger kontinuerlig drift för höga volymer vid vilken hastighet som helst
  • Hastighetsområde kan ställas in från 20 till 1000 rpm
  • Tydlig LCD-skärm säkerställer exakt hastighetsinställning
  • SpeedServo™ tekniken håller konstant hastighet
  • Programmerbar drift tack vare den inbyggda timern (1 till 99 min)
  • Autoreverse av omrörningsriktningen (5 sek. till 99 min. 55 sek.)
  • Intermittent lägesprogram för att möta en mängd olika arbetsflöden
  • Rör upp till 50 liters volym (H 2 O)
  • Pluggtyp: EU (standard), USA och AU (på begäran)
Garanterad säkerhet:
  • Skonsam start för att skydda värdefulla prover
  • Kontrollpanelen är skyddad från vätskespill
  • Beständigt rostfritt stålhölje
  • Säkerhetslåsfunktionen undviker eventuella förändringar av arbetsförhållandena
  • Garanterat med 3 års garanti
Specifikationer
Hastighet 20 till 1000 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 50 l
Visa Digital
Form Rektangel
Spänning 230 V
Wattal 10 w
Mått (L x B x H) 369 x 354 x 77 mm
Elektriska krav 230 V
Pluggtyp EU/US/AUS
Certifikat och efterlevnad CE, CB, Cnemko
Garanti och serviceerbjudande 25 månader
Controllertyp Analog
Modell MSL 50 Digital
Motortyp Borstlös
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Timer 5 sek. till 99 min. 55 sek.
Vikt (metrisk) 4 kg