Läs mer
Velp Scientifica™ MSL 8 Digital magnetomrörare med hög volym
Produktkod. 17269749 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kapacitet:
8 l
Produktkod. Kapacitet
17269749 8 l
1 options
Produktkod. 17269749 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F203A0510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2885.00 SEK
    2238.13 SEK / Paket med 1
    Save 646.87 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Digital magnetomrörare med kontinuerlig drift vid både låga och höga hastigheter med timer, auto-reverse och SpeedServo™ . MSL 8 Digital magnetomrörare med hög volym är en idealisk lösning för laboratorieomrörningsapplikationer med stor kapacitet inom biovetenskap och läkemedel.
  • Magnetomrörare med stor volym med digital display för att exakt ställa in arbetsförhållandena
  • Programmerbara funktioner med inbyggd timer och autoreversering
  • För preparat med hög volym, cell- och vävnadskulturer och buffertpreparat
  • SpeedServo™ tekniken håller en konstant hastighet
  • Oövervakad omrörning från 1 min till 99 timmar och 59 min
  • Borstlös motor ger kontinuerlig drift för höga volymer vid vilken hastighet som helst
  • Robust topp i rostfritt stål för enkel visualisering av färgförändringar och partiklar
Specifikationer
Hastighet 40 till 1500 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Epoxi
Kapacitet 8 l
Visa Digital
Form Fyrkantig
Spänning 110/240 V
Wattal 5 W
Typ Magnetisk omrörare