Läs mer
Velp Scientifica™ MSL 8 magnetomrörare med hög volym
Produktkod. 17220464 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kapacitet:
8 l
Produktkod. Kapacitet
17220464 8 l
1 options
Produktkod. 17220464 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F203A0513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2554.81 SEK
    2258.97 SEK / Paket med 1
    Save 295.84 SEK
    11% Av
I lager
Magnetisk omrörare med kontinuerlig drift vid både låga och höga hastigheter för att säkerställa säkerhet och motståndskraft mot kemiska ämnen. MSL 8 magnetomrörare med hög volym är en idealisk lösning för laboratorieomrörning med stor kapacitet inom biovetenskap och läkemedel.
Premiumprestanda för laboratorieomrörningsapplikationer med stor kapacitet
MSL 8 är den magnetiska omröraren med hög volym utan uppvärmning utformad för att garantera bästa prestanda för laboratorieomrörningsapplikationer med stor kapacitet och låg viskositet.
  • Höga volymer förberedelser
  • Buffertlösningspreparat
  • Buffertberedning och WFI (Water for Injection) speciellt på Downstream-avdelningen i Pharma
  • Provberedning för buffertlösning som ska användas för upplösning i upplösningsapparat
  • Vaccintillverkning
  • Cellkulturer och vävnadskulturer (med spinnerkolvar)
  • Applikationer med nalgene carboys, såväl som stora volymer glasflaskor, stöds
Säker och pålitlig:
  • Den borstlösa motorn ger kontinuerlig drift för höga volymer vid vilken hastighet som helst
  • Rör upp till 8 liters volym (H2O )
  • Hastighetsintervall från 40 till 1500 rpm
  • SpeedServo™ tekniken håller konstant hastighet
  • Varsam start för att skydda ditt prov
  • Kontrollpanelen är skyddad från vätskespill
  • Beständigt rostfritt stålhölje
  • Utformad för den längsta livslängden
Specifikationer
Hastighet 40 till 1500 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 8 l
Visa Analog
Form Fyrkantig
Spänning 100 till 240 V
Wattal 4.5 W
Typ Magnetisk omrörare