missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MSL3P1 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18340941 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18340941 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18340941 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP191412

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

MSL3P1 Polyclonal specifically detects MSL3P1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen MSL3P1
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/ml
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1.0 ug/ml
Formulering PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Gene Alias MSL3L2, MSL3P1 male-specific lethal 3 homolog (Drosophila) pseudogene 1
Gensymboler MSL3L2
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the middle region of human MSL3L2. Peptide sequence EKLSPSLRLLNPSRPQSTESQSTSGEPATPKRRKAEPQAVQSLRRSSPHT.
Molekylvikt av antigen 51 kDa
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 151507
Testspecificitet Expected identity based on immunogen sequence: Bovine: 91%; White-tufted-ear marmoset: 83%; Canine: 83%; Sumatran orangutan: 83%; Human: 100%.
Rekonstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Målarter Human, Rat, Bovine, Canine, Guinea Pig
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.