Läs mer
MSOP, MedChemExpress
Produktkod. 16456027
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16456027 5 mg
1 options
Produktkod. 16456027 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101226
MedChemExpress MSOP is a selective group III metabotropic glutamate receptor antagonist with apparent KD of 51 μM for the L-AP4-sensitive presynaptic mGluR.
MSOP is a selective group III metabotropic glutamate receptor antagonist with apparent KD of 51 μM for the L-AP4-sensitive presynaptic mGluR.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MSOP
Fysisk form Powder
CAS 66515-29-5
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H10NO6P
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation H2O : 19 mg/mL (95.43 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER NC(COP(O)(O)=O)(C)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 199.1
Formel vikt 199.1