Läs mer
MSSA Multiströmslösningsanalysator
Produktkod. 31783687 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Typ:
MSSA Multiströmslösningsanalysator
Produktkod. Typ
31783687 MSSA Multiströmslösningsanalysator
1 options
Produktkod. 31783687 Leverantör ABI Applied Biosystems Leverantörsnummer 19506
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Thermo Scientific™ MSSA ger ett kontinuerligt fönster in i den hydrometallurgiska processen som gör det möjligt för operatörer eller ett automatiskt styrsystem att öka anläggningens effektivitet, kvalitet och återhämtning.
Thermo Scientific™ MSSA ger ett kontinuerligt fönster in i den hydrometallurgiska processen som gör det möjligt för operatörer eller ett automatiskt styrsystem att öka anläggningens effektivitet, kvalitet och återhämtning. Thermo Scientific Multi-Stream Solution Analyzer, MSSA, erbjuder kontinuerlig onlineanalys av lösningsströmmar och kan mäta grundämnen så låga som svavel i periodiska systemet. Detta ger kostnadseffektiv, realtidsanalys av nyckelelement och andra variabler från provtagna strömlinjer i hydrometallurgiska operationer såsom SX/EW och raffinaderier.
Nyckelfunktioner
  • Samtidigt mäter 8 element
  • Tar emot mellan 1 och 16 strömmar per analysator
  • Energidispersiv XRF-analysteknik
  • Rostfri stålram och konstruktion
  • Rostfria delar eller polypropenvåta delar
  • Enkel, underhållsfri design
  • Demultiplexering av strömmar finns tillgängliga vid behov
  • Metallurgisk skiftprovtagning tillgänglig
  • Flush-funktioner för skalningslösningar
Specifika fördelar
  • Övervakar överföringen av metallarter genom olika stadier av växten, nämligen: Gravid spritlösning, organisk och elektrolyter.
  • Övervakar föroreningsarter i koppar-SX/EW i vattenhaltiga vattendrag
  • Automatiska likriktare i EW-anläggningen
  • Optimerad elanvändning i EW-anläggningen genom att minimera toppbelastningar
  • Optimerad strömtäthet baserat på metallkoncentrationen i elektrolyten för att förbättra katodkvaliteten
  • Automatiserad dosering av reagens
  • Personalbesparingar på grund av minskningen av kontrollprover analyserade av laboratoriet
Beställningsvarningar:
En enkelströmsanalysator (SSSA) finns också tillgänglig; för information, kontakta din Thermo Scientific säljare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ MSSA Multiströmslösningsanalysator
Beskrivning Multiströmslösningsanalysator, SamStat-30 slurryprovtagningsstation (För mer information, kontakta din säljare)
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i en ISO 9001:2000-certifierad anläggning.