Beskrivning
- MTS Modell
- Har kvalitativ hastighetskontroll, även vid låga temperaturer
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 1100 rpm |
| Material för toppplatta | Teknopolymer |
| Kapacitet | 5 l |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 0.6 w |
| Mått (L x B x H) | 50 x 130 x 150 mm (H x W x D) |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Bredd (metrisk) | 130 mm |
| Elektriska krav | 100/240 V, 50/60 Hz, 0.6 W |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Visa mer |