Läs mer
MSTFA för gaskromatografi, Chem Lab
Produktkod. 15989286
Change view
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15989286 10 ml 10ml
1 options
Produktkod. 15989286 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.1375.0010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1825.00 SEK
    1313.10 SEK / 10ml
    Save 511.90 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kvantitet 10 ml
Fysisk form Vätska
Färg Gult
Smältpunkt -10° C
Kokpunkt 47,5° C
Flampunkt 23° C
Densitet 0.969 g/mL
Molekylvikt (g/mol) 257,4 g/mol
Förpackning Glasflaskor
Analysera > 99%
CAS 24589-78-4
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MSTFA
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: MSTFA