Läs mer
Thermo Scientific™ MSTFA och MSTFA + 1 % TMCS-silyleringsreagens
Produktkod. 11567851 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Standardkomponenter:
MSTFA
MSTFA + 1 % TMCS
Kvantitet:
10 g
10 x 1 ml ampuller
100 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
Paket med 10
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standardkomponenter Kvantitet Förpackningsstorlek
11567851 MSTFA + 1 % TMCS 10 x 1 ml ampuller Paket med 10
11587670 MSTFA 10 g Varje
11786957 MSTFA 10 x 1 ml ampuller Paket med 10
11507680 MSTFA 100 ml Varje
11597670 MSTFA 25 ml 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11567851 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS48915
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-04-2027
Erbjud maximal volatilitet med Thermo Scientific™ MSTFA och MSTFA + 1 % TMCS-silyleringsreagens.
Använda Thermo Scientific™ MSTFA och MSTFA + 1 % TMCS-silyleringsreagens för GC-analyser av tidigt eluerande föreningar som annars skulle skymmas i kromatogrammet. MSTFA, den mest flyktiga TMS-amiden som finns tillgänglig, och dess biprodukt N-metyltrifluoracetamid eluerar vanligtvis med lösningsmedelsfronten, vilket gör att TMS-derivat av små molekyler kan analyseras. Tillägg av Thermo Scientific™ TMCS underlättar derivatisering av amider, sekundära aminer och hindrade hydroxyler som inte är derivatiserade av MSTFA enbart.
  • Trimetylsilyldonatorstyrka jämförbar med BSA och BSTFA
  • Reagerar för att ersätta labila väten på ett brett spektrum av polära föreningar med en Si(CH 3 ) 3- grupp
  • Används för att framställa flyktiga och termiskt stabila derivat för GC och MS
  • Flyktiga biprodukter, N-metyltrifluoracetamid, har en ännu lägre retentionstid än MSTFA
  • Ofta kan TMS-derivat av små molekyler analyseras när de derivatiseras med MSTFA eftersom biprodukterna och själva reagenset vanligtvis eluerar med lösningsmedelsfronten
  • Tillägg av Thermo Scientfic TMCS underlättar derivatisering av amider, sekundära aminer och hindrade hydroxyler som inte derivatiserats av enbart MSTFA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC/MS
Faror Brandfarligt, Irriterande
Standardkoncentration 98 till 100, 0,1 till 1 %
Förvaring 2 °C till 8 °C
Kvantitet 10 x 1 ml ampuller
Standardkomponenter MSTFA + 1 % TMCS
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetamide, 2, 2, 2-trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)-