Läs mer
Thermo Scientific™ MSTFA och MSTFA + 1 % TMCS-silyleringsreagens
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Erbjud maximal volatilitet med Thermo Scientific™ MSTFA och MSTFA + 1 % TMCS-silyleringsreagens.
Använda Thermo Scientific™ MSTFA och MSTFA + 1 % TMCS-silyleringsreagens för GC-analyser av tidigt eluerande föreningar som annars skulle skymmas i kromatogrammet. MSTFA, den mest flyktiga TMS-amiden som finns tillgänglig, och dess biprodukt N-metyltrifluoracetamid eluerar vanligtvis med lösningsmedelsfronten, vilket gör att TMS-derivat av små molekyler kan analyseras. Tillägg av Thermo Scientific™ TMCS underlättar derivatisering av amider, sekundära aminer och hindrade hydroxyler som inte är derivatiserade av MSTFA enbart.
- Trimetylsilyldonatorstyrka jämförbar med BSA och BSTFA
- Reagerar för att ersätta labila väten på ett brett spektrum av polära föreningar med en Si(CH 3 ) 3- grupp
- Används för att framställa flyktiga och termiskt stabila derivat för GC och MS
- Flyktiga biprodukter, N-metyltrifluoracetamid, har en ännu lägre retentionstid än MSTFA
- Ofta kan TMS-derivat av små molekyler analyseras när de derivatiseras med MSTFA eftersom biprodukterna och själva reagenset vanligtvis eluerar med lösningsmedelsfronten
- Tillägg av Thermo Scientfic TMCS underlättar derivatisering av amider, sekundära aminer och hindrade hydroxyler som inte derivatiserats av enbart MSTFA
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | GC/MS |
| Faror | Brandfarligt, Irriterande |
| Standardkoncentration | 98 till 100 % |
| Förvaring | 2 °C till 8 °C |
| Kvantitet | 10 g |
| Standardkomponenter | MSTFA |