missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MSX-122, MedChemExpress

Produktkod. 16488477
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488477 5 mg
16461967 50 mg
16446286 100 mg
16415818 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16488477 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13696

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress MSX-122 is an orally active partial antagonist of CXCR4, inhibiting CXCR4/CXCL12 actions, with an IC50 of ∼10 nM. MSX-122 has anti-inflammatory and anti-metastatic activity.

MSX-122 is an orally active partial antagonist of CXCR4, inhibiting CXCR4/CXCL12 actions, with an IC50 of ∼10 nM. MSX-122 has anti-inflammatory and anti-metastatic activity.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MSX-122
Fysisk form Solid
CAS 897657-95-3
Färg Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H16N6
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 4 mg/mL (13.68 mM; Need ultrasonic)
LEDER C1(CNC2=NC=CC=N2)=CC=C(CNC3=NC=CC=N3)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 292.34
Formel vikt 292.34
Procent renhet 96.56%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.