Läs mer
MSX-122, MedChemExpress
Produktkod. p-200101986
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488477 5 mg
16461967 50 mg
16446286 100 mg
16415818 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16488477 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13696
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress MSX-122 is an orally active partial antagonist of CXCR4, inhibiting CXCR4/CXCL12 actions, with an IC50 of ∼10 nM. MSX-122 has anti-inflammatory and anti-metastatic activity.
MSX-122 is an orally active partial antagonist of CXCR4, inhibiting CXCR4/CXCL12 actions, with an IC50 of ∼10 nM. MSX-122 has anti-inflammatory and anti-metastatic activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MSX-122
Fysisk form Solid
CAS 897657-95-3
Färg Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H16N6
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 4 mg/mL (13.68 mM; Need ultrasonic)
LEDER C1(CNC2=NC=CC=N2)=CC=C(CNC3=NC=CC=N3)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 292.34
Formel vikt 292.34
Procent renhet 96.56%