Läs mer
HUBER MT-350-3 metallslangar
Produktkod. p-8013475
Anslutningstyp:
M24 x 1,5 gänga
M38 x 1.5
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10531903
Brand: HUBER 6658
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specialisolering med extra slät silikonslang, ändar täckta med silikonlock.
  • Metall
  • Lägsta temperatur: -100 °C
  • Max temperatur: 350 °C
  • Längd: 3 m
  • Isolering: Specialisolering med extra slät silikonslang, ändar täckta med silikonlock
Specifikationer
Anslutningstyp M38 x 1.5
Material Metall
Längd (metrisk) 3000 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 5.5 kg
Typ Slang