Läs mer
IKA™ MT 40.10 Slipkammare
Produktkod. 15583824 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
40 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15583824 40 ml Paket med 10
1 options
Produktkod. 15583824 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0004425000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1264.09 SEK
    1107.23 SEK / Paket med 10
    Save 156.86 SEK
    12% Av
I lager
Visp av rostfritt stål reducerar mjuka, medium, hårda och spröda material med en Mohs hårdhet på upp till 5 (mangan eller apatit: 5 Mohs).
  • Kammaren är gjord av transparent plast (PP) så sliptester kan observeras när som helst
  • 40 ml användbar volym
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Slipkammare
Kapacitet (metrisk) 40 ml