Läs mer
IKA™ MT 40.100 Slipkammare
Produktkod. 15153129 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
40 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15153129 40 ml Paket med 100
1 options
Produktkod. 15153129 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020001173
I lager
MT 40.100 engångsslipkammaren med en visp av rostfritt stål reducerar mjuka, medelhårda och spröda material med en Mohs-hårdhet på upp till 5 (mangan eller apatit: 5 Mohs).
Kammaren är gjord av transparent plast så sliptester kan observeras när som helst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Slipkammare
Kapacitet (metrisk) 40 ml