Läs mer
IKA™ MT 40 P.10 Engångsslipkammare
Handla allt IKA Produkter
För användning med (utrustning):
Styrning av rörverk; Tube Mill 100 kontroll
Beskrivning
- En ny malning/fräsningskammare utökar applikationsområdet för IKA TubeMill kontroll
- Visp i rostfritt stål är böjd i en 45:a° vinkel
- Lämplig för blandning av fina pulver
- Böjd visp skapar ett effektivare flöde i kammaren vilket leder till ett ännu bättre malresultat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 40 mL |
| För användning med (utrustning) | Styrning av rörverk; Tube Mill 100 kontroll |
| Material | Polypropen |
| Förpackningsmängd | 10 Pk. |
| Vikt (metrisk) | 0.3766 kg |