Beskrivning
- En ny malning/fräsningskammare utökar applikationsområdet för IKA TubeMill kontroll
- Visp i rostfritt stål är böjd i en 45:a° vinkel
- Lämplig för blandning av fina pulver
- Böjd visp skapar ett effektivare flöde i kammaren vilket leder till ett ännu bättre malresultat
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slipkammare |
| Kapacitet (metrisk) | 40 ml |
| För användning med (utrustning) | Rörkvarn |
| Förpackningsmängd | 100/Pk. |