Läs mer
MT-DADMe-ImmA, MedChemExpress
Beskrivning
MT-DADMe-ImmA is an inhibitor of human 5'-methylthioadenosine phosphorylase (MTAP) with a Ki of 90 pM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MT-DADMe-ImmA |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 653592-04-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H19N5OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | MTDIA Methylthio-DADMe-Immucillin A |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (340.84 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |