Läs mer
Thermo Scientific™ MTBSTFA och MTBSTFA + 1 % TBDMCS-silyleringsreagens
Produktkod. 11527680 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Standardkomponenter:
MTBSTFA
MTBSTFA + 1 % TBMDS
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standardkomponenter Förpackningsstorlek
11527680 MTBSTFA Varje
11597861 MTBSTFA + 1 % TBMDS Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11527680 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS48920
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Producera stabila TBDMS-derivat för GC-analys med Thermo Scientific™ MTBSTFA och MTBSTFA + 1 % TBDMCS-silyleringsreagens.
Producera stabila TBDMS-derivat för GC-analys med Thermo Scientific™ MTBSTFA och MTBSTFA + 1 % TBDMCS-silyleringsreagens. MTBSTFA derivatiserar hydroxyl, karboxyl, tiol och primära och sekundära aminer med typiskt> 96 % utbyte, och reaktionsbiprodukterna är flyktiga och neutrala. TBDMS-etrar är 104 gånger mer stabila mot hydrolys än motsvarande TMS-etrar. Tillägg av Thermo Scientific™ TBDMCS ökar silyleringspotentialen.
Ytterligare produktinformation:
  • Derivat har en hög molekylär koncentration vid M-57.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Faror Irriterande
Standardkoncentration 98 till 100 %
Förvaring 2 °C till 8 °C
Kvantitet 5 ml ampuller
Standardkomponenter MTBSTFA
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MTBSTFA
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .