missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ MTEP hydrochloride
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18064612
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18064612

Brand: Tocris Bioscience™ 2921/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent and selective mGlu5 antagonist

MTEP hydrochloride is a potent, selective and non-competitive mGlu5 antagonist (IC50 = 5 nM in Ca2+-flux assay; Ki= 16 nM). Displays anxiolytic activity in vivo and is orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-((2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethynyl)pyridine hydrochloride
CAS 1186195-60-7
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 10 mg
Löslighet Soluble to 100mM in DMSO
Molekylformel C11H8N2S.HCl
Formel vikt Observed MW: 236.72

For Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.