Läs mer
MTEP hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
MTEP hydrochloride is a potent, selective and non-competitive mGlu5 antagonist with an IC50 of 5 nM and a Ki of 16 nM. MTEP hydrochloride produces antiparkinsonian-like effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MTEP hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1186195-60-7 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H9ClN2S |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Löslighetsinformation | H2O : 20 mg/mL (84.49 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=NC(C#CC2=CC=CN=C2)=CS1.[H]Cl |
| Visa mer |