missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MTEP Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MTEP Hydrochloride |
| CAS | 1186195-60-7 |
| Molekylformel | C11H9ClN2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-[(2-Methyl-4-thiazolyl)ethynyl]pyridine, 3-[(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethynyl]pyridine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2S.ClH/c1-9-13-11(8-14-9)5-4-10-3-2-6-12-7-10;/h2-3,6-8H,1H3;1H |
| LEDER | Cc1nc(cs1)C#Cc2cccnc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.72 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?