Läs mer
R&D Systems™ MTHFR 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18394148 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18394148 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18394148 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer H00004524T02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Mål MTHFR
Synonym EC 1.5.1.20, methylenetetrahydrofolate reductase, methylenetetrahydrofolate reductase (NAD(P)H)5,10-methylenetetrahydrofolate reductase (NADPH)
Gensymbol MTHFR