Läs mer
MTIC-d3, TRC
Produktkod. 30469627
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469627 1 mg
30464431 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30469627 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM7600021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185242-69-6
Molekylformel C5H5D3N6O
Molekylvikt (g/mol) 171.18
Synonym Monomethyl-d3 Triaizeno Imidazole Carboxamide, 3-Methyl-d3-(triazenyl)imidazole-4-carboxamide, 5-(3-Methyl-d3-triazen-1-yl)imidazole-4-carboxamide, NSC 407347-d3
LEDER NC(C1=C(/N=N/NC([2H])([2H])[2H])NC=N1)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MTIC-d3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C5H8N6O/c1-7-11-10-5-3(4(6)12)8-2-9-5/h2H,1H3,(H2,6,12)(H,7,10)(H,8,9)/i1D3