Läs mer
MTIC, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MTIC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N6O/c1-7-11-10-5-3(4(6)12)8-2-9-5/h2H,1H3,(H2,6,12)(H,7,10)(H,8,9) |
| Formel vikt | 168.076 |