Läs mer
mTOR inhibitor-1, MedChemExpress
Beskrivning
mTOR inhibitor-1 is a novel mTOR pathway inhibitor which can suppress cells proliferation and inducing autophagy.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | mTOR inhibitor-1 |
| CAS | 468747-17-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H15BrN2O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (229.43 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N/N=C(C1=CC=C(O)C=C1O)\C)C2=CC=C(C)C(Br)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.21 |
| Formel vikt | 363.21 |
| Visa mer |