Läs mer
mTOR inhibitor-3, MedChemExpress
Beskrivning
mTOR inhibitor-3 is a remarkably selective mTOR inhibitor with a Ki of 1.5 nM. mTOR inhibitor-3 suppresses mTORC1 and mTORC2 in cellular and in vivo pharmacokinetic (PK)/pharmacodynamic (PD) experiments.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | mTOR inhibitor-3 |
| CAS | 1207358-59-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H30N8O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (105.36 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(C2=NC(N3[C@@H](C)COCC3)=C4C(CN(C5=NC=CC=N5)CC4)=N2)C=C1)NCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.56 |
| Formel vikt | 474.56 |
| Visa mer |