Läs mer
Eppendorf™ MTP Flex Centrifuge Skopa
Produktkod. p-8004286 Handla allt Eppendorf Produkter
Kvantitet:
2/förp.
4/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Produktkod. 10799974
Brand: Eppendorf™ 5810742005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa hinkar med Eppendorf™ Rotor A-4-81.
  • MTP Flex hink
  • Finns i förpackningar om två och fyra
  • Kompatibel med Rotor A-4-81
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Eppendorf A-4-81-MTP eftermonteringsset
Kvantitet 2/förp.