Läs mer
mtRNA polymerase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, R&D Systems™
Artikelnummer. 18001564 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
0.025 mg
0.1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
18001564 0.025 mg
18300326 0.1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18001564 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP3183340.025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
mtRNA polymerase Polyclonal specifically detects mtRNA polymerase in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for ELISA∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen mtRNA polymerase
Användningsområden ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/ml
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS
Gene Alias APOLMTEC 2.7.7.6, DNA-directed RNA polymerase, mitochondrial, h-mtRPOL, MTRNAP, MTRPOL, polymerase (RNA) mitochondrial (DNA directed)
Värd art Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a peptide corresponding to 11 amino acids near the carboxyl terminus of human mtRNA polymerase. The immunogen is located within the last 50 amino acids of mtRNA polymerase.
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.025 mg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5442
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.