Beskrivning
- Med titanvisp
- Används för tungmetallanalys
- Kammaren är gjord av transparent plast
- Tillåter att sliptester kan observeras när som helst
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Polypropen |
| Förpackningsmängd | 10 Pk. |
| Vikt (metrisk) | 0.516 kg |