Learn More
Molecular Probes™ MTT (3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazoliumbromid)
Product Code. 10133722
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 g
missing translation for 'unitSize':
1g
Product Code. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
10133722 1 g 1g
1 missing translation for 'options'
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10133722 missing translation for 'mfr' Molecular Probes™ missing translation for 'supplierNo' M6494
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
MTT (3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazoliumbromid)
MTT används för att bedöma cellens livskraft som en funktion av redoxpotential. Aktivt andningsaktiva celler omvandlar den vattenlösliga MTT till en olöslig lila formazan. Formazanet löses sedan och dess koncentration bestäms av optisk densitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
Beskrivning MTT (3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazoliumbromid)
Detektionsmetod Abs.
Produkttyp MTT
Typ av färg Kolorimetrisk reagensbaserad
Produktlinje Pierce
Kvantitet 1 g