Läs mer
Tocris Bioscience™ MTT
:
500mg
Beskrivning
MTT is a reagent used in the measurement of cell proliferation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 500 mg |
| Produkttyp | MTT |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.32 |
| Inhibitorer | MTT |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MTT; 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphen
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: MTT
For Research Use Only