Läs mer
Melford MTT
Beskrivning
Vattenlösligt salt av tetrazolium.
Vattenlösligt salt av tetrazolium. Ger en gulaktig lösning när den bereds i media eller saltlösningar som saknar fenolrött. Genom klyvning av tetrazoliumringen med dehydrogenasenzymer omvandlas löst MTT till olösligt lila formazan.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 298-93-1 |
| Molekylformel | C18H16N5SBr |
| Kvantitet | 1 g |