Läs mer
Melford MTT
Produktkod. 30018541
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018541 5 g
30018540 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018541 Leverantör Melford Leverantörsnummer M920505.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Vattenlösligt salt av tetrazolium.
Vattenlösligt salt av tetrazolium. Ger en gulaktig lösning när den bereds i media eller saltlösningar som saknar fenolrött. Genom klyvning av tetrazoliumringen med dehydrogenasenzymer omvandlas löst MTT till olösligt lila formazan.
Specifikationer
CAS 298-93-1
Molekylformel C18H16N5SBr
Kvantitet 5 g