Läs mer
MTT, TRC
Produktkod. 30480569
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30480569 1 g
1 options
Produktkod. 30480569 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM7605051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide
CAS 298-93-1
Molekylformel C18 H16 N5 S Br
Kvantitet 1 g
Synonym MTT, 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide
InChI formel InChI=1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].Cc1nc(sc1C)[n+]2nc(nn2c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-namn 2-(3,5-difenyltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-dimetyltiazol; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 414.32
Formel vikt 413.031