Läs mer
MTX-211, MedChemExpress
Produktkod. 16480467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16480467 50 mg -
16436817 5 mg 5mg
16435086 100 mg -
16431079 1 mg -
16414118 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16480467 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107364
MedChemExpress MTX-211 is a dual inhibitor of EGFR and PI3K, used for the treatment of cancer and other diseases.
MTX-211 is a dual inhibitor of EGFR and PI3K, used for the treatment of cancer and other diseases.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MTX-211
CAS 1952236-05-3
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H14Cl2FN5O2S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (26.13 mM; Need ultrasonic)
LEDER CS(NC1=CC(C2=CC(C(NC3=CC(Cl)=C(F)C=C3)=NC=N4)=C4C=C2)=CN=C1Cl)(=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 478.33
Formel vikt 478.33
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease