Läs mer
mu-klor-mu-metylenbi(cyklopentadienyl) titandimetylaluminium, 0,5 m i toluen
Produktkod. 11425230
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425230 25 mL 25ml
11415230 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425230 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044506.AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 67719-69-1 | C13H18AlClTi
μ-Klor-μ -metylenbis(cyklopentadienyl)titaniumdimetylaluminium används i organisk syntes för karbonylmetylenering, ett mångsidigt metyleneringsreagens för omvandling av ketoner och aldehyder till olefiner, det ger enkel reaktion med hindrade ketoner och tillåter omvandling av estrar till vinyletrar. Tebbe-reagens kan användas för att olefinera aldehyder, för att metylenera en kiral polyhydroxiketon med hög diasteroselektivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67719-69-1
Molekylformel C13H18AlClTi
MDL-nummer MFCD00151575
Synonym Tebbe Reagent
Specifikationer
Kemiskt namn eller material mu-Chloro-mu-methylenebis (cyclopentadienyl)titaniumdimethylaluminum
Färg Brun-röd
Densitet 0.927 g/mL
Flampunkt 1 °C (34 °F)
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Merck Index 14,9091
Löslighetsinformation Löslig i toluen, bensen, diklormetan. Olöslig i vatten.
Formel vikt 284.62
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.