Läs mer
Mubritinib, MedChemExpress
Produktkod. 16441877
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16441877 50 mg
16425718 10 mg
16436206 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16441877 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13501
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Mubritinib (TAK-165) is a potent and selective EGFR2/HER2 inhibitor with an IC50 of 6 nM.
Mubritinib (TAK-165) is a potent and selective EGFR2/HER2 inhibitor with an IC50 of 6 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mubritinib
CAS 366017-09-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H23F3N4O2
Kvantitet 50 mg
Synonym TAK-165
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (106.73 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(C1=CC=C(/C=C/C2=NC(COC3=CC=C(CCCCN4N=NC=C4)C=C3)=CO2)C=C1)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 468.47
Formel vikt 468.47
Procent renhet 99.85%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease