missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MUC13 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 55487-1-AP-150UL
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
The MUC13 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human MUC13. This antibody recognizes human antigen. The MUC13 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Specifikationer
| MUC13 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Peptide | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| 90 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| 1500 μg/mL | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 56667 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Polyclonal Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering