Läs mer
Novus Biologicals™ MUC20 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction |
| Mål | MUC20 |
| Synonym | FLJ14408, FLJ53153, KIAA1359mucin-20, MUC-20, mucin 20, cell surface associated, transmembrane mucin MUC20S |
| Gensymbol | MUC20 |