missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MUC4 Antibody (781631) [PE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB8195P
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MUC4 Monoclonal antibody specifically detects MUC4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| MUC4 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 781631 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| Ascites sialoglycoprotein, ASGP, HSA276359, MUC-4, mucin 4, cell surface associated, mucin 4, tracheobronchial, mucin-4, Pancreatic adenocarcinoma mucin, Testis mucin, Tracheobronchial mucin | |
| E. coli -derived recombinant human MUC4, Pro1072-Ser1317, Accession # Q99102 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 4585 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering