missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MUC5AC Antibody (CLH2), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-11458MFV450
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MUC5AC Monoclonal antibody specifically detects MUC5AC in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| MUC5AC | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| CLH2 | |
| Flow Cytometry | |
| gastric mucin, leB, lewis B blood group antigen, major airway glycoprotein, MUC5, mucin 5, subtypes A and C, tracheobronchial/gastric, mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming, mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming pseudogene, mucin-5 subtype AC, tracheobronchial, mucin-5AC, TBM, tracheobronchial mucin | |
| A synthetic peptide of human MUC5AC tandem repeat (Uniprot: P98088) | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Extracellular Matrix, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Signal Transduction | |
| 4586 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering