Läs mer
Slemsyra, 98 %
Produktkod. 10428480 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10428480 100 g Plastflaska 100g
10438480 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10428480 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128041000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
CAS: 526-99-8 | C6H10O8 | 210,138 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 526-99-8
Molekylformel C6H10O8
Molekylvikt (g/mol) 210.138
MDL-nummer MFCD00004239
InChI-nyckel DSLZVSRJTYRBFB-DUHBMQHGSA-N
Synonym galactaric acid, mucic acid, 2r,3s,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid, saccharolactic acid, mucicacid, unii-e149j5otif, d-galactaric acid, galactosaccharic acid, galactarate, meso-galactaric acid
PubChem CID 3037582
ChEBI CHEBI:30852
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxihexandisyra
LEDER C(C(C(C(=O)O)O)O)(C(C(=O)O)O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Mucic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vit till Beige
Förlust vid torkning 0.5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 03, IV, 1292
Merck Index 15, 4361
Formel vikt 210.14
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.